Läs mer
Molecular Probes™ pHrodo™ Röd maleimid
Produktkod. 13355654
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
13355654 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 13355654 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer P35371
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
pHrodo™ Röd maleimid
Den tiolreaktiva pH-känsliga pHrodo™ Röd Maleimidfärg är lämplig för att skapa biokonjugat för att studera endocytos och fagocytos. pHrodo™ Rött ökar dramatiskt fluorescensen när pH-värdet i omgivningen blir surare.
  • Använd pH-känsligt pHrodo™ Röd maleimid för att göra pH-känsliga biokonjugat efter eget val
  • Få snabbare, mer exakta resultat än med någon annan endocytos- eller —fagocytosanalys utan behov av tvättsteg eller släckare
  • Multiplex med gröna fluorescerande markörer som GFP, pHrodo™ Grön, och många andra Ökningen
    av fluorescens av pHrodo™ Rött som pH-förändringar från basiskt till surt korrelerar med försurningen av intracellulära vesiklar, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera endocytos eller fagocytos och deras reglering av miljöfaktorer, läkemedel eller patogener. De spektrala egenskaperna hos pHrodo™ Rött gör det användbart för flerfärgsexperiment. pHrodo™ Rött har validerats för användning på en mängd olika plattformar, inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi och screening med högt innehåll (HCS). Bristen på fluorescens av pHrodo™ Rött i en typisk extracellulär miljö eliminerar behovet av tvättsteg eller släckningsfärger i det experimentella arbetsflödet.
    pHrodo™ Röd Maleimid är ett tiolereaktivt färgämne som kan användas för att skapa pHrodo™ Röda biokonjugat i vattenhaltig buffert. Maleimiden reagerar med fria sulfhydrylgrupper som produceras genom reduktion av cysteiner i proteiner eller peptider. Maleimider är särskilt användbara för att märka antikroppar eftersom färgämnet inte kommer att fästa till antikroppsbindningsstället. Denna reaktion kommer att resultera i ett stabilt konjugat som kan användas i analyser av levande celler eller lagras för senare användning.
    pHrodo™ Rött finns också i en aminreaktiv form (se pHrodo™ Red SE ), såväl som ett urval av färdiga att använda konjugat (t.ex. E. coli , S. aureus och dextran). Dessutom, pHrodo™ Gröna reaktiva färgämnen och färdiga konjugat finns som färgalternativ med samma egenskaper.
    Endast för forskningsanvändning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Torkade ner
    Kvantitet 1 mg
    Produkttyp Maleimid
    Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
    Innehåll och lagring 1 injektionsflaska, förvara≤ -20° C, torka och skyddad från ljus.
    Kemisk reaktivitet Thiol
    Detektionsmetod fluorescens
    EG-extinktionskoefficient 65000
    Reaktiv grupp Thiol
    Etikett eller färgämne pHrodo™ Röd
    Färg Rött
    Produktlinje pHrodo
    Emission 585
    Excitation 560