Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ Röd, succinimidylester (pHrodo™ Röd, SE)
Beskrivning
Nya pH-känsliga pHrodo™ röda färgkonjugater ger snabbare och mer exakta resultat än någon annan fagocytosanalys
pHrodo™ Röda färgkonjugater är icke-fluorescerande utanför cellen, men fluorescerar starkt röda i fagosomer
Få snabbare färgning och mer exakta resultat – utan behov av tvättsteg eller härdningsfärg
- Specifik detektion av fagocytos och endocytos
- Minskad signalvariabilitet och förbättrad timing i känsliga experiment
- Multiplex med gröna färgämnen som GFP, Fluo-4 eller calcein
Fluorescensen hos det nya pHrodo™ röda färgämnet ökar dramatiskt när pH sjunker från neutralt till surt, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera fagocytos och dess reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer. Avsaknaden av fluorescens utanför cellen eliminerar behovet av tvättsteg och släckningsfärger.
Använd färdiga pHrodo™ Red E.coli-konjugater BioParticles™ i bilddiagnostik eller flödesapplikationer, eller pHrodo™ Red SE, den aktiverade succinimidylestern, för att märka mikroorganismer eller proteiner efter eget val.
Konsultera användarmanualen för instruktioner om löslighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Succinimidylester |
| Molekylvikt (g/mol) | ∼650 |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | pHrodo™ Röd |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
| Färg | Rött |
| Visa mer |