Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Röd Zymosan BioParticles™ Konjugat för fagocytos
Click to view available options
Kvantitet:
5 x 1 mg
Description
Uppnå snabbare färgning och mer exakta resultat utan behov av tvättsteg eller quencher färg med pH-känsligt pHrodo Röd Zymosan BioParticles Konjugat för fagocytos. Detta färgämnesbiopartikelkonjugat ger snabbare och mer exakta resultat än något annat färgämnesbiopartikelkonjugat och har minskad signalvariabilitet och förbättrad timing i känsliga experiment. pHrodo Röda färgämneskonjugat är icke-fluorescerande utanför cellen, men fluorescerar klarrött i fagosomer, vilket specifikt detekterar intracellulär fagocytos och endocytos. De pHrodo Röd Zymosan BioParticles Konjugat kan också multiplexeras med en mängd olika blå, gröna och långt röda färgämnen och reportrar som GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue , CellEvent Caspase 3/7 grön, Mitosox grön, och Mitotracker Deep Red, bland många andra.
Fluorescensen av pHrodo Rött färgämne ökar dramatiskt när pH sjunker från neutralt till surt, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera fagocytos och dess reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer. Dess avsaknad av fluorescens utanför cellen eliminerar behovet av tvättsteg och släckningsfärger.
Använd den färdiga pHrodo Röd Zymosan BioParticles Konjugera i bildbehandlings- eller flödestillämpningar, eller pHrodo Red SE, den aktiverade succinimidylestern, för märkning av mikroorganismer eller proteiner du väljer.
Dessutom, pHrodo färgen finns i färgen grön och med E. coli, zymosan, S. aureus och dextran 10 000 MW konjugat.
Fluorescensen av pHrodo Rött färgämne ökar dramatiskt när pH sjunker från neutralt till surt, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera fagocytos och dess reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer. Dess avsaknad av fluorescens utanför cellen eliminerar behovet av tvättsteg och släckningsfärger.
Använd den färdiga pHrodo Röd Zymosan BioParticles Konjugera i bildbehandlings- eller flödestillämpningar, eller pHrodo Red SE, den aktiverade succinimidylestern, för märkning av mikroorganismer eller proteiner du väljer.
Dessutom, pHrodo färgen finns i färgen grön och med E. coli, zymosan, S. aureus och dextran 10 000 MW konjugat.
Specifications
Specifications
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Beskrivning | pHrodo™ Röd Zymosan BioParticles™ Konjugat för fagocytos |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellanalys |
| För användning med (utrustning) | Attune akustisk fokuseringscytometer, Konfokalmikroskop, Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, Flödescytometer |
| Produkttyp | Färgämne |
| Typ av färg | pH-känsliga färgämnen |
| Produktlinje | pHrodo |
| Kvantitet | 5 x 1 mg |
| Show More |
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning