Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | PHTF1 |
| Synonym | PHTF, putative homeodomain transcription factor 1 |
| Gensymbol | PHTF1 |