Läs mer
Ftalaminsyra, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373156 25 g 25g
11363156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12432.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-97-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-97-1
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.148
MDL-nummer MFCD00025476
InChI-nyckel CYMRPDYINXWJFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalamic acid, phthalamidic acid, phthalamide acid, phthalic monoamide, phthalic acid monoamide, o-carbamoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-aminocarbonyl, benzoic acid, o-carbamoyl, unii-v344h4pf3y, 2-aminocarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6957
ChEBI CHEBI:50736
IUPAC-namn 2-karbamoylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalamic acid
Smältpunkt 140°C to 143°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1868205
Formel vikt 165.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.