Läs mer
Phthalamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalamic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 165.0426 |