Läs mer
Ftalamid, 97 %
Produktkod. 11372596
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372596 10 g 10g
11382596 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08600.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 88-96-0 | C8H8N2O2 | 164,164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-96-0
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.164
MDL-nummer MFCD00025478
InChI-nyckel NAYYNDKKHOIIOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalamide, 1,2-benzenedicarboxamide, phthaldiamide, phthalic acid diamide, o-carbamoylbenzamide, o-phthalic acid diamide, o-phthalamide, phthalic diamide, ccris 518, unii-7b96053wrs
PubChem CID 6956
ChEBI CHEBI:38799
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarboxamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalamide
Smältpunkt 223 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1868220
Merck Index 14,7369
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.