Läs mer
Phthalan, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007315
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007315 100 g 100g
31004231 1 g -
30995544 25 g 25g
31000540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31007315 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD147912100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
(Stabilized with BHT)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalan
CAS 496-14-0
Molekylformel C8H8O
MDL-nummer MFCD00005932
Kvantitet 100 g
LEDER C12=C(COC2)C=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Procent renhet 97%