Läs mer
Ftalan, 98 %
Produktkod. 11439552
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439552 100 g 100g
11419552 5 g 5g
11429552 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439552 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10217.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 496-14-0 | C8H8O | 120,151 g/mol
Ftalan används vid syntes av nio-ledade cykliska dionetrar. Den används tillsammans med överskott av Li-metall i närvaro av 4,4'-di-tert-butylbifenyl, B21470, vilket resulterar i öppning av furanringen. Det används vid syntes av funktionaliserade bensylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ftalan används vid syntes av nio-ledade cykliska dionetrar. Den används tillsammans med överflödig Li-metall i närvaro av 4,4′ -Di-tert-butylbifenyl, B21470, resulterar i öppning av furanringen. Det används vid syntes av funktionaliserade bensylalkoholer.
Löslighet
Låg vattenlöslighet.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-14-0
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.151
MDL-nummer MFCD00005932
InChI-nyckel SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalan, 1,3-dihydroisobenzofuran, isocoumaran, isobenzofuran, 1,3-dihydro, o-xylylene oxide, 2-oxaindan, 1,3-dihydro isobenzofuran, unii-2r6ntq7y6g, ccris 1557, 2r6ntq7y6g
PubChem CID 10327
IUPAC-namn 1,3-dihydro-2-bensofuran
LEDER C1C2=CC=CC=C2CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalan
Densitet 1.094
Kokpunkt 192 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 100 g
Beilstein 111932
Löslighetsinformation Låg vattenlöslighet.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.