Läs mer
Ftalatesterblandning, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16399827 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16399827 1 ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16399827 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 8061X
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
AnalytCAS-nr.Koncentration
Bis(2-etylhexyl)ftalat117-81-72000 μg/ml
Bis(2-metoxietyl)ftalat117-82-82000 μg/ml
Bis(2-n-butoxietyl)ftalat117-83-92000 μg/ml
Bis(4-metyl-2-pentyl)ftalat146-50-92000 μg/ml
Butylbensylftalat85-68-72000 μg/ml
Diamylftalat131-18-0
Kemiskt namn eller material Phthalate Esters Mix
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 97.0, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2
CAS 84-61-7, 117-83-9, 84-76-4, 146-50-9, 84-75-3
Metoder For US EPA Methods 625, 8270C
Analyt- eller komponentnamn bis(2-Ethylhexyl)phthalate,Bis(2-methoxyethyl )phthalate,Bis(2-n-butoxyethyl)phthalate
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Element bis(2-Ethylhexyl)phthalate, bis(2-methoxyethyl )phthalate, bis(2-n-butoxyethyl)phthalate
Lösningsmedel eller matris Hexane
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phthalate Esters Mix
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane, diisobutylphthalate, BBP
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning