Läs mer
Ftalat-HCl-buffert pH 3,50, Chem Lab™
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | Boiling Point: 100°C |
| Färg | Färglös |
| pH | 3.50 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | pH 3.50 (±0.02/20°C) Phthalate-HCl |
| Odör | Odorless |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |