Läs mer
Phthalate Mixture 549 500-5000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutyl phthalate∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester |
| CAS | 84-74-2, 68515-48-0, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7, 84-69-5 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dibutyl phthalate 500 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 500 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 500 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 500 μg/mL∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 5000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 5000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 5000 μg/mL |