Läs mer
Phthalates Mixture 628 1000-10000 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316496
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30316496 1 mL
1 options
Produktkod. 30316496 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000628EA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 84-74-2, 84-66-2, 68515-48-0, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-propyl ester 1000 μg/mL∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 10000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 10000 μg/mL