Läs mer
Ftalater Blandning 953 1000 μg/ml i isooktan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321548
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30321548 1 mL
1 options
Produktkod. 30321548 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000953IO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester
CAS 103-23-1, 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 1000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL