Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Diisodecylftalat | 26761-40-0 | 30 000μ g/g |
| Diisononylftalat | 28553-12-0 | 30 000μ g/g |
| Bis(2-etylhexyl)ftalat | 117-81-7 | 3000 μg/g |
| Butylbensylftalat | 85-68-7 | 3000 μg/g |
| Dietylftalat | 84-66-2 | 3000 μg/g |
| Dimetylftalat | 131-11-3 | 3000 μg/g |
| Di-n-butylftalat | 84-74-2 | 3000 μg/g |
| Di-n-oktylftalat | 117-84-0 | 3000 μg/g |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalates in Polyethylene Standard |
| Namnnotering | Utformad för att användas med gällande regler och testmetoder, inklusive: USA-metod: CPSC-CH-C1001.09.3 EU-direktivet: 2005/84/EG |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet. |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Kvantitet | 5 g |
Säkerhet och hantering
- phthalates in polyethylene standard
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, BBP, dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning