Läs mer
Poly(vinylklorid)ftalatblank, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1,5 g
Förpackningsstorlek:
1.5g
Beskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Polyvinylklorid) | 9002-86-2 | 1,5 g |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly(vinyl chloride) Phthalate Blank |
| Namnnotering | Designed to meet the regulations required for testing of PVC toys and other consumer products |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Lösningsmedel eller matris | Poly(vinyl chloride) |
| Kvantitet | 1,5 g |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning