Läs mer
Ftalazin, 98 %
Produktkod. 11464983
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464983 25 g 25g
11454983 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12270.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130,15 g/mol
Ftalazinderivat inklusive koppar- och platinakomplex inducerade apoptos i bröstcancercellinjer och njurhyperemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ftalazinderivat inklusive koppar- och platinakomplex inducerade apoptos i bröstcancercellinjer och njurhyperemi.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253-52-1
Molekylformel C8H6N2
Molekylvikt (g/mol) 130.15
MDL-nummer MFCD00006908
InChI-nyckel LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
PubChem CID 9207
ChEBI CHEBI:36597
IUPAC-namn ftalazin
LEDER C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalazine
Smältpunkt 89 °C till 92 °C
Kokpunkt 317 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 109240
Merck Index 14,7370
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, kloroform.
Formel vikt 130.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver eller kristallint pulver eller smält fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.