Läs mer
Ftalazin, TRC
Produktkod. 30423409
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423409 1 g
30418799 25 g
30415232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3825001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253-52-1
Molekylformel C8 H6 N2
Molekylvikt (g/mol) 130.15
Synonym 2,3-Benzodiazine, 2,3-Diazanaphthalene, Benzo[d]pyridazine, NSC 62484, NSC 63241, β-Phenodiazine
IUPAC-namn Ftalazin
LEDER c1ccc2cnncc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Formel vikt 130.0531
Procent renhet >95%