Läs mer
Ftalazon, TRC
Produktkod. 30425952
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30425952 5 g
1 options
Produktkod. 30425952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3826005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalazone
CAS 119-39-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H6 N2 O
Kvantitet 5 g
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
LEDER O=C1NN=Cc2ccccc12
IUPAC-namn 2H-ftalazin-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Formel vikt 146.048