Läs mer
Ftaldialdehyd, 98 %
Produktkod. 11470883
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470883 50 g 50g
11460883 10 g 10g
11480883 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470883 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2937.77 SEK
    2637.65 SEK / 50g
    Save 300.12 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134,13 g/mol
Fthaldialdehyd används som ett fluorescerande reagens för att kontrollera analysen av aminer som finns i proteiner, peptider genom kapillärelektrofores och kromatografi. Det används också för kolesterolanalys inom pikomolområdet samt för fluorometrisk bestämning av histamin, histidin och andra aminosyror. Poly(ftalaldehyd) erhålls genom polymerisationsreaktionen som används för att göra en fotoresist. Kvävet genom o-ftaldialdehyd-analys (NOPA) är en metod som används i vinframställningsprocessen för att mäta slutförandet av jäsningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fthaldialdehyd används som ett fluorescerande reagens för att kontrollera analysen av aminer som finns i proteiner, peptider genom kapillärelektrofores och kromatografi. Det används också för kolesterolanalys inom pikomolområdet samt för fluorometrisk bestämning av histamin, histidin och andra aminosyror. Poly(ftalaldehyd) erhålls genom polymerisationsreaktionen som används för att göra en fotoresist. Kvävet genom o-ftaldialdehyd-analys (NOPA) är en metod som används i vinframställningsprocessen för att mäta slutförandet av jäsningen.
Löslighet
Löslig i ättiksyra och metanol. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, aminer och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 643-79-8
Molekylformel C8H6O2
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00003335
InChI-nyckel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC-namn ftalaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phthaldialdehyde
Smältpunkt 53 °C till 57 °C
Flampunkt 132 °C (269 °F)
Analysprocentintervall 98%
Anteckningar om analysprocent 98%
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 878317
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i ättiksyra och metanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 134.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phthalaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.