Läs mer
Phthaldialdehyde, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 52°C to 58°C |
| Densitet | 1.13 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 83°C to 84°C/1 hPa |
| Molekylformel | C6H4-1,2-(CHO)2 |
| MDL-nummer | MFCD00003335 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Phthaldialdehyde, OPA, Phthaldialdehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Kvalitet | Research |