Läs mer
Phthaldialdehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896670
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896670 10 g 10g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15896670 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8210270010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 643-79-8
Smältpunkt 52°C to 58°C
Densitet 1.13 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 83°C to 84°C/1 hPa
Molekylformel C6H4-1,2-(CHO)2
MDL-nummer MFCD00003335
Kvantitet 10 g
Synonym Phthaldialdehyde, OPA, Phthaldialdehyde
Molekylvikt (g/mol) 134.13