Läs mer
Phthalein Purple, Supelco™
Produktkod. 15847570
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15847570 10 g 10g
15844970 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15847570 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1072970010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Metal indicator Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2411-89-4
Specifikationer
Smältpunkt 186°C
MDL-nummer MFCD00005911
Synonym Phthalein purple, Xylenolphthalein-bis(iminodiacetic acid), Metal phthaleine, Cresol phthalexone, Phthalein purple
Kvantitet 10 g
Molekylvikt (g/mol) 636.6