Läs mer
Ftalhydrazid, 98 %
Produktkod. 11402058
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402058 50 g 50g
11434030 10 g 10g
11412058 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14615.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Ftalhydrazid är ett reagens som används i syntesen av olika pyrazoloftalazinderivat och används i medicin dubbla hydrazin ftalocyanin arbetsintermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ftalhydrazid är ett reagens som används i syntesen av olika pyrazoloftalazinderivat och används i medicin
dubbla hydrazin ftalocyanin arbetsintermediärer.
Löslighet
Löslig i aceton och ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-69-8
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00006888
InChI-nyckel JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
PubChem CID 219401
LEDER O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalhydrazide
Smältpunkt 342 °C till 345 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 135926
IUPAC-namn 2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
Formel vikt 162.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.