Läs mer
Ftalhydrazid, 99 %
Produktkod. 10671565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10671565 25 g Plastflaska 25g
10497520 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131060250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-69-8
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00006888
InChI-nyckel JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
PubChem CID 219401
IUPAC-namn 2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
LEDER O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalhydrazide
Namnnotering 99%
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 24, 371
Formel vikt 162.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.