Läs mer
Phthalic-13C6 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic-13C6 Acid |
| CAS | 1313734-99-4 |
| Molekylformel | C213C6H6O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.09 |
| Formel vikt | 172.0467 |