missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phthalic-13C6 Anhydride, TRC

Produktkod. 30425931
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425931 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38448910MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic-13C6 Anhydride
CAS 1173019-01-6
Molekylformel 13C6 C2 H4 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Anhydride--13C6, 1,3-Phthalandione-13C6, 2-Benzofuran-1,3-dione-13C6, Araldite HT 901-13C6, ESEN-13C6, HT 901-13C6, NSC 10431-13C6, Phthalandione-13C6, Phthalanhydride-13C6, Phthalic Acid Anhydride-13C6, Retarder AK-13C6, Retarder B-C-13C6, Retarder ESEN-13C6, Retarder PD-13C6, Rikacid PA-13C6, Sconoc 5-13C6, Sconoc 7-13C6, TGL 6525-13C6, Vulkalent B/C-13C6
InChI formel InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LEDER O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
IUPAC-namn 2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 154.071
Formel vikt 154.036
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.