missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phthalic-13C6 Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Phthalic-13C6 Anhydride |
| CAS | 1173019-01-6 |
| Molekylformel | 13C6 C2 H4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Anhydride--13C6, 1,3-Phthalandione-13C6, 2-Benzofuran-1,3-dione-13C6, Araldite HT 901-13C6, ESEN-13C6, HT 901-13C6, NSC 10431-13C6, Phthalandione-13C6, Phthalanhydride-13C6, Phthalic Acid Anhydride-13C6, Retarder AK-13C6, Retarder B-C-13C6, Retarder ESEN-13C6, Retarder PD-13C6, Rikacid PA-13C6, Sconoc 5-13C6, Sconoc 7-13C6, TGL 6525-13C6, Vulkalent B/C-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12 |
| IUPAC-namn | 2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.071 |
| Formel vikt | 154.036 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?