Läs mer
Phthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid |
| CAS | 88-99-3 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C8H6O4 |
| MDL-nummer | MFCD00002467 |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC=C1C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.13 |
| Procent renhet | 98% |