Läs mer
Ftalsyra, 99 %
Beskrivning
Ftalsyra används som en aktiv ingrediens i polyestrar och alkydhartser. Det används också som mjukgörare för polyvinylklorid och andra polymerer. Det är också användbart vid framställning av antrakinon, fenolftalein och ftalocyaninpigment. Det fungerar som ett organiskt reagens vid framställning av ftalater. Det används för att framställa 1,3-cyklohexadien genom reduktion med användning av natriumamalgam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ftalsyra används som en aktiv ingrediens i polyestrar och alkydhartser. Det används också som mjukgörare för polyvinylklorid och andra polymerer. Det är också användbart vid framställning av antrakinon, fenolftalein och ftalocyaninpigment. Det fungerar som ett organiskt reagens vid framställning av ftalater. Det används för att framställa 1,3-cyklohexadien genom reduktion med användning av natriumamalgam.
Löslighet Lösligt
i vatten, alkohol och eter Lösligt i alkohol. Något lösligt i vatten, metanol och eter. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid |
| Smältpunkt | 205 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.593 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Flampunkt | 168 °C (334 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Beilstein | 608199 |
| Merck Index | 14,7371 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol och eter Löslig i alkohol; Lätt löslig i vatten, metanol och eter; Olöslig i kloroform. |
| Formel vikt | 166.13 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.