Läs mer
Ftalsyra, 99 %
Produktkod. 11487107
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487107 250 g 250g
11477107 1000 g 1000g
11497107 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14450.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Ftalsyra används som en aktiv ingrediens i polyestrar och alkydhartser. Det används också som mjukgörare för polyvinylklorid och andra polymerer. Det är också användbart vid framställning av antrakinon, fenolftalein och ftalocyaninpigment. Det fungerar som ett organiskt reagens vid framställning av ftalater. Det används för att framställa 1,3-cyklohexadien genom reduktion med användning av natriumamalgam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ftalsyra används som en aktiv ingrediens i polyestrar och alkydhartser. Det används också som mjukgörare för polyvinylklorid och andra polymerer. Det är också användbart vid framställning av antrakinon, fenolftalein och ftalocyaninpigment. Det fungerar som ett organiskt reagens vid framställning av ftalater. Det används för att framställa 1,3-cyklohexadien genom reduktion med användning av natriumamalgam.
Löslighet Lösligt
i vatten, alkohol och eter Lösligt i alkohol. Något lösligt i vatten, metanol och eter. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-99-3
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.132
MDL-nummer MFCD00002467
InChI-nyckel XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC-namn ftalsyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid
Smältpunkt 205 °C (dekomposition)
Densitet 1.593
Kvantitet 250 g
Flampunkt 168 °C (334 °F)
Odör Luktfritt
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och eter Löslig i alkohol; Lätt löslig i vatten, metanol och eter; Olöslig i kloroform.
Formel vikt 166.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.