Läs mer
Ftalsyra, 99 %
Produktkod. 10762695 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762695 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10745781 250 g Plastflaska 250g
10205140 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762695 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131070025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-99-3
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.132
MDL-nummer MFCD00002467
InChI-nyckel XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC-namn ftalsyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid
Smältpunkt 200,0 °C till 205,0 °C
Färg Vitt
Densitet 168g/mL
Kvantitet 2.5 kg
Flampunkt 168 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Fint kristallint pulver
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7483
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, sparsamt löslig i eter, praktiskt taget olöslig i kloroform
Formel vikt 166.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phthalic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.