Läs mer
Ftalinsyra, ACS, 99,5+%
Produktkod. 11348918
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348918 100 g 100g
11338918 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041770.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Ftalsyra används som en aktiv ingrediens i polyestrar och alkydhartser. Det används också som mjukgörare för polyvinylklorid och andra polymerer. Det är också användbart vid framställning av antrakinon, fenolftalein och ftalocyaninpigment. Det fungerar som ett organiskt reagens vid framställning av ftalater. Det används för att framställa 1,3-cyklohexadien genom reduktion med användning av natriumamalgam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-99-3
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.132
MDL-nummer MFCD00002467
InChI-nyckel XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC-namn ftalsyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid
Smältpunkt 205 °C (dekomposition)
Densitet 1.593
Kvantitet 100 g
Flampunkt 168 °C (334 °F)
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall >99.5%
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Lätt löslig i vatten, metanol och eter. Olöslig i kloroform.
Formel vikt 166.13
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.