missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phthalic Acid Anhydride-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Anhydride-d4 |
| CAS | 75935-32-9 |
| Molekylformel | C8 D4 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4 (9CI','ACI), Phthalic-d4 anhydride (7CI), Phthalic Anhydride-D4, Phthalic Acid Anhydride-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.14 |
| Formel vikt | 152.041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?