Läs mer
Phthalic acid, benzylbutyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, benzylbutyl ester |
| CAS | 85-68-7 |
| Molekylformel | C19 H20 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | butyl benzyl phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-O-benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vikt | 312.1362 g/mol |