missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30327054
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327054 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327054 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL16173000CY

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Molekylformel C24 H38 O4
Kvantitet 10 mL
Synonym Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-namn bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 390.56
Formel vikt 390.277 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.