missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-d4, TRC

Produktkod. 30179750
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179750 10 mg
30180373 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38453710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1398065-81-0
Molekylformel C28 D4 H42 O4
Molekylvikt (g/mol) 450.6871
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid bis(3,7-dimethyloctyl) ester, 1,2-Bis(3,7-dimethyloctyl) 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid bis(3,7-dimethyloctyl) ester, Bis(3,7-dimethyloctyl) phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-D4 (phthalic-D4)
IUPAC-namn bis(3,7-dimethyloctyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C)c(C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C)c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C28H46O4/c1-21(2)11-9-13-23(5)17-19-31-27(29)25-15-7-8-16-26(25)28(30)32-20-18-24(6)14-10-12-22(3)4/h7-8,15-16,21-24H,9-14,17-20H2,1-6H3/i7D,8D,15D,16D
Formel vikt 450.3647
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.