Läs mer
Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-d4, TRC
Produktkod. 30180373
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180373 100 mg
30179750 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP384537100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1398065-81-0
Molekylformel C28 D4 H42 O4
Molekylvikt (g/mol) 450.6871
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid bis(3,7-dimethyloctyl) ester, 1,2-Bis(3,7-dimethyloctyl) 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid bis(3,7-dimethyloctyl) ester, Bis(3,7-dimethyloctyl) phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-D4 (phthalic-D4)
IUPAC-namn bis(3,7-dimethyloctyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C)c(C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-d4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C28H46O4/c1-21(2)11-9-13-23(5)17-19-31-27(29)25-15-7-8-16-26(25)28(30)32-20-18-24(6)14-10-12-22(3)4/h7-8,15-16,21-24H,9-14,17-20H2,1-6H3/i7D,8D,15D,16D
Formel vikt 450.3647