Läs mer
Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-21(2)11-9-13-23(5)17-19-31-27(29)25-15-7-8-16-26(25)28(30)32-20-18-24(6)14-10-12-22(3)4/h7-8,15-16,21-24H,9-14,17-20H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 446.34 |