Läs mer
Phthalic acid, bis-allyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-allyl ester |
| CAS | 131-17-9 |
| Molekylformel | C14 H14 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2 |
| LEDER | C=CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | bis(prop-2-enyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vikt | 246.0892 g/mol |