missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30318234
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318234 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30318234 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16171100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester
CAS 68515-51-5
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Di-C6,8,10-alkyl Esters(1:1:1 Mixture of D446490 and D481750 and D439395, by weight)
LEDER O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 304.38
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.