missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 |
| CAS | 93952-12-6 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | C12 2H4 H10 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Phthalic acid diethyl ester (3,4,5,6)-D4, Phthalic acid, bis-ethyl ester D4, Diethyl phthalate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c1[2H] |
| IUPAC-namn | diethyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.26 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?