Läs mer
Phthalic acid, bis-isoundecyl ester (mixture of branched chain isomers), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisoundecyl Phthalate (Mixture of Branched Isomers) |
| CAS | 96507-86-7 |
| Molekylformel | C30 H50 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Diisoundecyl Ester (9CI), DIUP, Jayflex DIUP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1,2-Diisoundecyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O4/c1-25(2)19-13-9-5-7-11-17-23-33-29(31)27-21-15-16-22-28(27)30(32)34-24-18-12-8-6-10-14-20-26(3)4/h15-16,21-22,25-26H,5-14,17-20,23-24H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCC(C)C |
| IUPAC-namn | bis(9-methyldecyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.716 |
| Formel vikt | 474.371 g/mol |