missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phthalic acid, bis-methyl ester D4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30313026
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313026 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313026 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16174010AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-methyl ester D4
CAS 93951-89-4
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylformel C10 2H4 H6 O4
Kvantitet 1 mL
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid dimethyl ester D4
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(C(=O)OC)c1[2H]
IUPAC-namn dimethyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 198.21
Formel vikt 198.083 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.