Läs mer
Phthalic acid, bis-methylglycol ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-methylglycol ester |
| CAS | 117-82-8 |
| Molekylformel | C14 H18 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| LEDER | COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC |
| IUPAC-namn | bis(2-methoxyethyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.29 |
| Formel vikt | 282.1103 g/mol |