Läs mer
Ftalsyra, bis-n-heptylester 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid,bis-n-heptyl ester |
| CAS | 3648-21-3 |
| Molekylformel | C22 H34 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC |
| IUPAC-namn | diheptylbensen-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.5 |
| Formel vikt | 362,2457 g/mol |