Läs mer
Ftalsyra, bis-n-pentylester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-n-pentyl ester |
| CAS | 131-18-0 |
| Molekylformel | C18 H26 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester (9CI), Phthalic acid, dipentyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate, Amoil, Amyl phthalate, Di-n-amyl phthalate, Di-n-pentyl o-phthalate, Di-n-pentyl phthalate, Diamyl phthalate, Dipentyl phthalate, NSC 4720, Phthalic acid dipentyl ester, Phthalic acid, bis-n-pentyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC |
| IUPAC-namn | Dipentylbensen-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vikt | 306,1831 g/mol |