Läs mer
Ftalsyra, bis-n-undecylester 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis undecyl ester |
| CAS | 3648-20-2 |
| Molekylformel | C30 H50 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Phthalic Acid, Bis-n-undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester (9CI), Phthalic acid, diundecyl ester (7CI,8CI), Undecyl alcohol, phthalate (2:1) (8CI), Undecyl alcohol, phthalate (8CI), Bis-diundecylphthalate, Bisoflex DUP, DUP, Di-n-undecyl phthalate, Diplast L 11, Diundecyl phthalate, Jayflex L 11P, Palatinol 11, Sansocizer DUP |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-25-33-29(31)27-23-19-20-24-28(27)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20,23-24H,3-18,21-22,25-26H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | diundecylbensen-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.72 |
| Formel vikt | 474.3709 g/mol |