Läs mer
Ftalsyra, bispropylester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315811
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30315811 100 mg
1 options
Produktkod. 30315811 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16177000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 131-16-8
Molekylformel C14 H18 O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
LEDER CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
IUPAC-namn Dipropylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Formel vikt 250,1205 g/mol