Läs mer
Ftalsyra-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid-d4 |
| CAS | 87976-26-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H4 H2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetradeuteriophthalic acid, Benzene-3,4,5,6-d4-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid-d4, Phthalic-d4 acid, Phthalic-3,4,5,6-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 3,4,5,6-tetradeuterioftalsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Visa mer |